同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608920-VAR:
608920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)