Merck
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
別名:
2-Propanone-18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C18OCH3
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
90 atom % 18O
フォーム
liquid
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609897-VAR:
609897-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)