Merck
609943
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-18O4 solution
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2S18O4 / H218O
分子量:
106.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
品質水準
濃度
96 wt. % in H218O
質量シフト
M+8
SMILES記法
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609943-BULK:
609943-VAR:
609943-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)