Merck
615110
Sigma-Aldrich
1-Pentanol-OD
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
1-Pentan(ol-d), Amyl alcohol-OD, Pentyl alcohol-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH2OD
分子量:
89.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-RAMDWTOOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615110-BULK:
615110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)