Merck
615994
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-(フェニル-d5)-2,3,3-d3
98 atom % D
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-d3, L-Phenyl-d5-alanine-d3 N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD2CD(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
395.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
光学活性
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1D,2D,3D,8D,9D,14D2,22D
InChI Key
SJVFAHZPLIXNDH-PLPXMBJESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)