Merck
589675
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
別名:
3-Phenylpropionic acid-1,2,3-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH213CH213COOH
CAS番号:
分子量:
153.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
InChI Key
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589675-VAR:
589675-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)