Merck
606472
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13C6H413CO2H
CAS番号:
分子量:
145.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
214-215 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
606472-BULK:
606472-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)