Merck
630667
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO3
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4500 (lit.)
密度
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
ZBBGKXNNTNBRBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630667-BULK:
630667-VAR:
630667-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
V Pichot et al.
Scientific reports, 7(1), 14086-14086 (2017-10-28)
Detonation nanodiamonds exhibit strong nonlinear optical properties depending on their electronic properties. In the present paper, the nanodiamond functional groups are chemically modified to obtain nanodiamonds with primary amines on their surface. The optical properties of such nanodiamonds placed in