アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
215-219 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI Key
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
634077-BULK:
634077-1G:
634077-VAR:
634077-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)