Merck
635928
Sigma-Aldrich
ダンシルヒドラジン
98%
別名:
5-(ジメチルアミノ)-1-ナフタレンスルホン酸ヒドラジド, 5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-スルホノ­ヒドラ­ジド, Dns-Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC10H6SO2NHNH2
CAS番号:
分子量:
265.33
Beilstein:
2868662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
126-130 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazine
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
InChI Key
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダンシルヒドラジンは、蛍光を示すことができ、以下の用途に使用できます:
  • カルボニル化合物の酸触媒誘導体により形成されたヒドラゾンの検出による大気汚染のモニタリング
  • ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)を介した分離グリコプロテインの検出
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
635928-500MG:
635928-VAR:
635928-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Optimizing a dansylhydrazine (DNSH) based method for measuring airborne acrolein and other unsaturated carbonyls"
Herrington J, et al.
Journal of Environmental Monitoring, 7(10), 969- 976 (2005)
"Analytical reliability of carbonyl compound determination using 1, 5-dansylhydrazine-derivatization"
Binding N, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(03), 270-273 (1998)
"Prestaining of glycoproteins in sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gels by dansylhydrazine"
Wang Y, et al.
Proteomics, 14(11), 1322-1327 (2014)
M Tillian et al.
Arzneimittel-Forschung, 46(6), 640-642 (1996-06-01)
A selective cytostatic effect is demonstrated for systemic application of the Michael adduct of crotonal (CAS 4170-30-3) with cysteine (CAS 52-90-4). As in earlier studies, our initial model was the Ehrlich ascites tumor (EAT) in mouse. Tablets containing 150 mg
Wenbin Zeng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(12), 3573-3577 (2008-05-21)
To develop a small molecule-based tracer for in vivo apoptosis imaging, dansylhydrazone (DFNSH) was synthesized in 93% yield in less than 30 min. The biological evaluation showed that DFNSH selectively binds to paclitaxel-induced apoptotic cancer cells. The high magnification fluorescent