製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
solid
mp
142-143 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
蛍光検出
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol)
λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
InChI Key
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
10609-25MG-F:4548173102252
10609-100MG-F:4548173102238
10609-VAR-F:
10609-BULK-F:
試験成績書(COA)