About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO3
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
77-81 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
InChI Key
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
642363-1G:
642363-BULK:
642363-VAR:
642363-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)