アッセイ
98%
形状
solid
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
454605-5G:
454605-BULK:
454605-1G:
454605-VAR:
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)