Merck
646830
Sigma-Aldrich
2-ピリミジンカルボニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3N3
CAS番号:
分子量:
105.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
40-44 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H
InChI Key
IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
646830-BULK:
646830-25G:4548173217819
646830-5G:4548173217802
646830-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of