Merck
646989
Sigma-Aldrich
6-ブロモピリジン-3-カルボン酸
96%
別名:
6-ブロモニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
179-188 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646989-BULK:
646989-VAR:
646989-1G:
646989-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)