Merck
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H2215N2O4
CAS番号:
分子量:
428.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
InChI Key
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
648302-BULK:
648302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)