Merck
653632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
L-リシン-13C6,15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Boc-15NH13CH213CH213CH213CH213CH[15NH-Fmoc]13CO2H
CAS番号:
分子量:
476.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
130-135 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i8+1,9+1,14+1,15+1,22+1,23+1,27+1,28+1
InChI Key
UMRUUWFGLGNQLI-OYSAUITLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653632-VAR:
653632-BULK:
653632-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)