About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Cl2O2S
CAS番号:
分子量:
197.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
147-151 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2O2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
InChI Key
FBUUZRITKBLZJX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654795-25G:
654795-5G:
654795-BULK:
654795-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)