Merck
586994
Sigma-Aldrich
3-クロロチオフェン-2-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClO2S
CAS番号:
分子量:
162.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
186-190 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
586994-1G:
586994-BULK:
586994-5G:
586994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Synthesis, structure?activity relationships, and anticonvulsant activities of 2-amino-4H-pyrido [3, 2-e][1, 3] thiazin-4-one derivatives as orally active AMPA receptor antagonists"
Inami H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(08), 1788-1799 (2015)