Merck
655716
Sigma-Aldrich
パルミトイル-13C16コエンザイムA
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
パルミトイル-13C16コエンザイムA リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C16C21H66N7O17P3S · xLi+
分子量:
1021.83 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+16
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
分子量および化学式は、遊離酸に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
655716-BULK:
655716-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)