Merck
656429
Sigma-Aldrich
6-シアノピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
6-シアノニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4N2O2
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
190-194 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitrile
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
InChI Key
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
656429-1G:4548173221137
656429-BULK:
656429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)