Merck
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロピオン酸
97%
別名:
1,3-ベンゾジオキソール-5-プロパン酸, 3,4-(メチレンジオキシ)ヒドロ桂皮酸, 3,4-メチレンジオキシジヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H10O4
CAS番号:
分子量:
194.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
83-87 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
InChI Key
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657565-1G:
657565-BULK:
657565-VAR:
657565-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)