Merck
660221
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
別名:
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21BrO2
CAS番号:
分子量:
349.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
密度
1.231 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
InChI Key
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
660221-VAR:
660221-5G:
660221-BULK:
660221-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)