Merck
666343
Sigma-Aldrich
Fluoroethane-d5
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2F
分子量:
53.09
UNSPSCコード:
12352003
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
-48 °C
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameGas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)