Merck
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid
90%
別名:
2,4-ジメトキシ-5-ピリミジニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
183.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
形状
solid
不純物
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
mp
113-117 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
InChI Key
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
666491-1G:
666491-VAR:
666491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)