Merck
900995
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
≥97%
別名:
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16BF3N2O2
CAS番号:
分子量:
276.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
powder or crystals
mp
99-100 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
InChI Key
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00234.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)