Merck
676659
Sigma-Aldrich
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2) dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H27BO2Si
CAS番号:
分子量:
266.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
159-164 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
InChI Key
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
676659-BULK:
676659-VAR:
676659-5G:
676659-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)