Merck
441244
Sigma-Aldrich
パラホルムアルデヒド
prilled, 95%
別名:
ポリオキシメチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2O)nH
CAS番号:
分子量:
30.03 (as monomer)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.03 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1.45 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
95%
形状
prilled
自己発火温度
572 °F
expl. lim.
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
転移温度
sublimation point 150 °C
溶解性
alcohol and cold water: slightly soluble
ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアルデヒドの重合生成物であるパラホルムアルデヒドは、熱硬化性ポリマーを合成するための重縮合反応に使用されます。
パラホルムアルデヒドは、別名ポリオキシメチレンとも呼ばれています。ルテニウム触媒の存在下における、ジエン、アルキン、およびアレンの位置選択的還元カップリング反応に寄与します。また、アルケンのアルコキシカルボニル化を介して、エステルの合成にも寄与します。
アプリケーション
パラホルムアルデヒドは、アゾメチンイリド、α-メチレンクロマン、α-メチレンキノリン、およびortho-キノンメチドの調製に使用することができます。
被覆材、木材製品、織物、および鋳物用樹脂に使用する、フェノール-、尿素-、フルフリルアルコール-、レゾルシノールおよびメラミン-ホルムアルデヒド・ポリマーを調製するためのホルムアルデヒド源です。
特徴および利点
メタノ-ルフリ-ホルムアルデヒドの原料。
温水中で分解してホルムアルデヒドを与えます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441244-VAR:
441244-BULK:
441244-1KG:4548173151045
441244-3KG:4548173151052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of ethanol from paraformaldehyde, CO 2 and H 2
Green Chemistry, 19, 4396-4401 (2017)
Brannon Sam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(11), 3267-3274 (2014-11-29)
Ruthenium-catalyzed reductive couplings of paraformaldehyde with dienes, alkynes, and allenes provide access to products of hydrohydroxymethylation that cannot be formed selectively under the conditions of hydroformylation. In certain cases, the regioselectivity of the CC coupling can be inverted by using
Ruthenium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Alkenes with Paraformaldehyde as a Carbon Monoxide Substitute.
Liu Q, et al.
ChemCatChem, 6(10), 2805-2809 (2014)
J Justin Mulvey et al.
International journal of nanomedicine, 9, 4245-4255 (2014-09-18)
We aimed to create a more robust and more accessible standard for amine-modifying single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). A 1,3-cycloaddition was developed using an azomethine ylide, generated by reacting paraformaldehyde and a side-chain-Boc (tert-Butyloxycarbonyl)-protected, lysine-derived alpha-amino acid, H-Lys(Boc)-OH, with purified SWCNT
José C J M D S Menezes et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(42), 13644-13655 (2014-08-30)
In view of increasing demands for efficient photosensitizers for photodynamic therapy (PDT), we herein report the synthesis and photophysical characterizations of new chlorin e6 trimethyl ester and protoporphyrin IX dimethyl ester dyads as free bases and Zn(II) complexes. The synthesis of these