安全性情報
8.18715
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
for synthesis
別名:
Paraformaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.93 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥95% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
300 °C
有効性
592 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
7-73 % (v/v)
テクニック
immunofluorescence: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
100-130 °C
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Flame Retardants: Examines the use of paraformaldehyde in improving the performance of flame retardants without added antioxidants (P Sun, et al., 2024).
関連事項
Replaces: PX0055-3
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Sareh Pandamooz et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 305-317 (2019-10-28)
According to the intrinsic plasticity of stem cells, controlling their fate is a critical issue in cell-based therapies. Recently, a growing body of evidence has suggested that substrate stiffness can affect the fate decisions of various stem cells. Epidermal neural
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates