Merck
671460
Sigma-Aldrich
プロパン酸ヒドラジド
≥90% (GC)
別名:
プロパン酸ヒドラジド, プロピオニルヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8N2O
CAS番号:
分子量:
88.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
官能基
amine
hydrazine
SMILES記法
CCC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
671460-BULK:
671460-1G:
671460-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Yufan Zhang et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(12), 995-1007 (2019-05-16)
A series of injectable in situ dual-crosslinking hydrogels (HA/ALG) based on oxidized sodium alginate (oxi-ALG) and hyaluronic acid modified with thiol and hydrazide (HA-SH/CDH) were prepared via hydrazone bonds and disulfide bonds. The chemical structures, morphologies, rheological properties, gelling time
Arturo Matamoros-Volante et al.
Journal of cell science, 133(2) (2020-01-15)
Capacitation in mammalian sperm involves the accurate balance of intracellular pH (pHi), but the mechanisms controlling this process are not fully understood, particularly regarding the spatiotemporal regulation of the proteins involved in pHi modulation. Here, we employed an image-based flow