Merck
676144
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-3-13C solution
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
別名:
D-乳酸-3-13C ナトリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH(OH)CO2Na
CAS番号:
分子量:
113.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
詳細
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
同位体純度
99 atom % 13C
濃度
45-55% in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
676144-BULK:
676144-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)