Merck
915661
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H5NaO3
分子量:
115.04
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
濃度
45-55 % (w/w) in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13C@@H](O)[13C](O[Na])=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
915661-BULK:
915661-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)