Merck
176788
Sigma-Aldrich
重水酸化ナトリウム
40 wt. % in D2O, 99 atom % D
別名:
重水酸化ナトリウム 溶液, 水酸化ナトリウム-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOD / D2O
CAS番号:
分子量:
41.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
濃度
40 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4196
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
重酸化ナトリウム溶液は、水酸化ナトリウムの同位体アナログです。他の重水素化合物を生成する際の重水素源として使用されます。
アプリケーション
重酸化ナトリウム溶液は、以下に使用されます。
  • 重水素化したテトラヒドロピリミジン(THPM)の調製。
  • 界面活性アミドの調製、安定性および生分解性の研究。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176788-10G:4548173109749
176788-50G:4548173109756
176788-VAR:
176788-100G:4548173109732
176788-50G-N:
176788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)
Oliver Wahl et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 1-10 (2014-03-19)
For the impurity profiling of the mucolytic and anti-inflammatory drug carbocisteine a high performance liquid chromatographic (HPLC) method using corona charged aerosol detection (CAD) was developed and fully validated following the ICH guideline Q2(R1). The response was linear (R²>0.995) over