Merck
678562
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene monooxide
kanata purity
別名:
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, S,S-Me-BozPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28OP2
分子量:
322.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
mp
105-115 °C
官能基
phosphine oxide
phosphine
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI Key
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
法的情報
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
678562-500MG:
678562-250MG:
678562-100MG:
678562-BULK:
678562-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)