Merck
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
別名:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O2
CAS番号:
分子量:
176.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
154-158 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI Key
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
678856-BULK:
678856-VAR:
678856-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)