Merck
PHL82463
アジマリシン
phyproof® Reference Substance
別名:
δ-ヨヒンビン, Py-テトラヒドロセルペンチン, ラウバシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2O3
CAS番号:
分子量:
352.43
Beilstein:
97268
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
~258 °C (dec.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
N21[C@@H](C[C@H]5[C@@H]([C@@H](OC=C5C(=O)OC)C)C2)c3[nH]c4c(c3CC1)cccc4
InChI
1S/C21H24N2O3/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2/h3-6,11-12,15-16,19,22H,7-10H2,1-2H3/t12-,15-,16+,19-/m0/s1
InChI Key
GRTOGORTSDXSFK-XJTZBENFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82463-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)