Merck
678929
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
96%
別名:
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3F3IN
CAS番号:
分子量:
297.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
92-99 °C
官能基
fluoro
iodo
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
InChI Key
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678929-BULK:
678929-VAR:
678929-1G:4548173272443
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)