Merck
657123
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodobenzonitrile
98%
別名:
1-アミノ-2-ヨード-4-シアノベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(NH2)CN
CAS番号:
分子量:
244.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
mp
112-115 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES記法
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI Key
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 縮環カルバゾール合成のためのヒドロアミノ化二重ヒドロアリール化
  • 芳香族ホモおよびビス-ホモプロパルギル酸アミン/アミド中間体の環化異性化反応
  • 不斉有機触媒を用いた縮合と環化付加
  • 位置選択的アリールC-H結合の官能基化
  • [(トリイソプロピルシリル)エチニル]インドール誘導体の合成
  • ドミノ縮合/S-アリール化/ヘテロ環形成反応
ヨードアニリンのパラジウム触媒カルボニル化は、第一級アミンや第二級アミンの存在下で、ケトアミドを生成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
657123-5G:4548173218823
657123-BULK:
657123-1G:4548173218816
657123-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 62, 12051-12051 (2006)