Merck
516139
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-ヨードアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(I)NH2
CAS番号:
分子量:
253.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
39-43 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
> 109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516139-BULK:
516139-VAR:
516139-5G:4548173989167
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quinazolines. VI. Synthesis of 2,4-diaminoquinazolines from anthranilonitriles.
A Rosowsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 13(5), 882-886 (1970-09-01)
Regioselective iodination of aryl amines using 1, 4-dibenzyl-1, 4-diazoniabicyclo [2.2. 2] octane dichloroiodate in solution and under solvent-free conditions.
Alikarami M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 29(1), 157-162 (2015)
Wing S Cheung et al.
The Journal of organic chemistry, 70(9), 3741-3744 (2005-04-23)
[reaction: see text] An efficient and versatile method for stereoselective synthesis of (E)-3,3-(diarylmethylene)indolinones by a palladium-catalyzed tandem Heck-carbocyclization/Suzuki-coupling sequence is presented. Factors influencing yield and selectivity, namely catalyst, coordinating ligand, and solvent, are detailed.
Stereoselective Synthesis of (E)-3-(Methoxycarbonyl) methylene-1, 3-dihydroindol-2-ones by Palladium-Catalyzed Oxidative Carbonylation of 2-Ethynylanilines.
Gabriele B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 24, 4607-4613 (2001)