Merck
681814
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinamide
97%
別名:
Diphenyl phosphinic acid amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12NOP
CAS番号:
分子量:
217.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
162-166 °C
SMILES記法
NP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12NOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,13,14)
InChI Key
RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681814-VAR:
681814-BULK:
681814-5G:
681814-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)