Merck
682276
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-13C6
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H4Br2
CAS番号:
分子量:
241.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
分子量
241.80 by atom % calculation
質量シフト
M+6
SMILES記法
Br[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
SWJPEBQEEAHIGZ-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682276-VAR:
682276-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)