Merck
683752
Sigma-Aldrich
5-ニトロ-2-フロイル クロリド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClNO4
CAS番号:
分子量:
175.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
34-41 °C
官能基
acyl chloride
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H2ClNO4/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
InChI Key
OLEFNFXYGGTROA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
683752-25G:
683752-VAR:
683752-5G:
683752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)