Merck
686220
Sigma-Aldrich
ハフニウムカルボキシエチルアクリラート
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
分子量:
750.96
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
含みます
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
濃度
60% in 1-butanol
密度
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
その他の用途および使用法については、製品番号686204を参照してください(Aldrich Technical Bulletin(使用説明書) AL-238)。
ハフニウムを含む多機能アクリラ-トで、高屈折率の透明硬化塗膜生成に有用です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686220-BULK:
686220-25G:4548173288666
686220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
プロトコル
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate(別名:PRM30)は、ジルコニウム含有の多機能アクリラートで、高屈折率を示す透明硬化フィルムの作製に有用です。