Merck
691593
Sigma-Aldrich
リン化鉄、Fe3P
99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe3P
CAS番号:
分子量:
198.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
−200 mesh
SMILES記法
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
InChI Key
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691593-BULK:
691593-5G:
691593-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)