蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
自己発火温度
572 °F
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
粒径
60-100 mesh
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
692824-5G:4548173983080
692824-VAR:
692824-BULK:
資料
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.