Merck
383333
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) butoxide
99.99% trace metals basis
別名:
Pentabutoxytantalum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
CAS番号:
分子量:
546.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: tantalum
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI Key
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
383333-VAR:
383333-BULK:
383333-1G:
383333-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)