Merck
383244
Sigma-Aldrich
タンタル(V)メトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta(OCH3)5
CAS番号:
分子量:
336.12
Beilstein:
3675458
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
組成
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
反応適合性
core: tantalum
reagent type: catalyst
不純物
≤2% Cl
SMILES記法
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
InChI Key
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
383244-5G:
383244-VAR:
383244-BULK:
383244-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)