Merck
696463
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-6-アザインドール
96%
別名:
5-メトキシ-1H-ピロロ-[2,3-b]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
122-127 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
InChI Key
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
HIV侵入阻害剤としてのインドールスルホンアミド調製のための反応物質
アザインドール部分を含むメラトニン作動性リガンド合成のための反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696463-VAR:
696463-BULK:
696463-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)