アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
88-89 °C
SMILES記法
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702838-VAR:
702838-250MG:
702838-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)