Merck
699063
Sigma-Aldrich
3-メチルベンゾフラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O
CAS番号:
分子量:
132.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.554
bp
195-197 °C/760 mmHg
密度
1.046 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI Key
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
699063-BULK:
699063-1G:
699063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)